丙二酸二甲酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
159560010 159562500
ACRO159560010EA 0 CNY
ACRO159560010 ACRO159562500
丙二酸二甲酯 97%
丙二酸二甲酯
分子式: C₅H₈O₄
沸点: 180…181 °C (760 mmHg)
溶点: –62 °C
密度: 1,156 g/cm³
闪点: 90 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008460
CAS号: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm