丙二酸二乙酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 胡萝卜酸二乙酯
114450010 114450250 114455000 114450025
ACRO114450010EA 0 CNY
ACRO114450010 ACRO114450250 ACRO114455000 ACRO114450025
丙二酸二乙酯 99+%
丙二酸二乙酯
分子式: C₇H₁₂O₄
分子量: 160.17 g/mol
沸点: 199 °C (760 mmHg)
溶点: –50 °C
密度: 1.055 g/cm³
闪点: 93 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009195
CAS号: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml
GC ≥99.0 %