癸二酸二正丁酯 93%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 癸二酸二丁酯
406650010 406652500
ACRO406650010EA 0 CNY
ACRO406650010 ACRO406652500
癸二酸二正丁酯 93%
癸二酸二正丁酯
分子式: C₁₈H₃₄O₄
分子量: 314.47 g/mol
沸点: 180
溶点: –12 °C
密度: 0.94 g/cm³
闪点: 186 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00027218
CAS号: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA