双(2-乙基己基)癸二酸酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二(2-乙基己基)癸二酸酯, 癸二酸二辛酯, 癸二酸二(2-乙基己基)酯
269920010 269920025
ACRO269920010EA 0 CNY
ACRO269920010 ACRO269920025
双(2-乙基己基)癸二酸酯 97%
双(2-乙基己基)癸二酸酯
分子式: C₂₆H₅₀O₄
分子量: 426.68 g/mol
沸点: 212 °C (1 mmHg)
溶点: –55 °C
密度: 0.91 g/cm³
闪点: 215 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009497
CAS号: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %