碳酸二乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
114220010 114220025 114225000 114220100
ACRO114220010EA 0 CNY
ACRO114220010 ACRO114220025 ACRO114225000 ACRO114220100
碳酸二乙酯 99%
碳酸二乙酯
分子式: C₅H₁₀O₃
分子量: 118.13 g/mol
沸点: 126…128 °C (760 mmHg)
溶点: –43 °C
密度: 0.975 g/cm³
闪点: 33 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009107
CAS号: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN号: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03815
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g