肉豆蔻酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Myristic acid methyl ester, 十四酸甲酯
165010025 165011000 165015000
ACRO165010025EA 0 CNY
ACRO165010025 ACRO165011000 ACRO165015000
肉豆蔻酸甲酯 99%
肉豆蔻酸甲酯
分子式: C₁₅H₃₀O₂
分子量: 242.4 g/mol
沸点: 323
溶点: 18.4 °C
密度: 0.863 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008983
CAS号: 124-10-7
EINECS: 204-680-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.853 to 0.873 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g