肉豆蔻酸异丙酯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 十四酸异丙酯, 十四碳酸异丙酯
412850250 412851000
ACRO412850250EA 0 CNY
ACRO412850250 ACRO412851000
肉豆蔻酸异丙酯 96%
肉豆蔻酸异丙酯
分子式: C₁₇H₃₄O₂
分子量: 270.46 g/mol
沸点: 167 °C (9 mmHg)
密度: 0.85 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008982
CAS号: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥95 %
Color scale ≤30 APHA
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g