丙酸甲酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Propanoic acid methyl ester
149050010 149052500
ACRO149050010EA 0 CNY
ACRO149050010 ACRO149052500
丙酸甲酯 99+%
丙酸甲酯
分子式: C₄H₈O₂
分子量: 88.11 g/mol
沸点: 79.7
溶点: –88 °C
密度: 0.915 g/cm³
闪点: –2 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009306
CAS号: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN号: 1248
Merck Index: 12,06191
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g