辛酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 正辛酸甲酯, 羊脂酸甲酯
414620250 414621000 414625000
ACRO414620250EA 0 CNY
ACRO414620250 ACRO414621000 ACRO414625000
辛酸甲酯 99%
辛酸甲酯
分子式: C₉H₁₈O₂
分子量: 158.24 g/mol
沸点: 79 °C (12 mmHg)
溶点: –36.7 °C
密度: 0.878 g/cm³
闪点: 73 °C
MDL编号: MFCD00009551
CAS号: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g