辛酸乙酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 亚羊脂酸乙酯
150510050 150511000 150515000
ACRO150510050EA 0 CNY
ACRO150510050 ACRO150511000 ACRO150515000
辛酸乙酯 99+%
辛酸乙酯
分子式: C₁₀H₂₀O₂
沸点: 206 °C (1013 hPa)
溶点: –47 °C
密度: 0,868 g/cm³
闪点: 75 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009552
CAS号: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 13,03813
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 0.866 to 0.87
Acid value ≤1 mg KOH/g