硬脂酸乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Stearic acid ethyl ester, 十八酸乙酯
207480050 207480250
ACRO207480050EA 0 CNY
ACRO207480050 ACRO207480250
硬脂酸乙酯 97%
硬脂酸乙酯
分子式: C₂₀H₄₀O₂
沸点: 213…215 °C (15 mmHg)
溶点: 30…39 °C
密度: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
闪点: >112 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009006
CAS号: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder or low melting crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 39 °C
GC ≥96.0 %