甲酸甲酯 98% for spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 蚁酸甲酯
414345000 414340050
ACRO414345000EA 0 CNY
ACRO414345000 ACRO414340050
甲酸甲酯 98% for spectroscopy
甲酸甲酯
分子式: C₂H₄O₂
分子量: 60.05 g/mol
沸点: 32
溶点: –100 °C
密度: 0.968 g/cm³
闪点: –32 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003291
CAS号: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN号: 1243
ADR: 3 I
Merck Index: 12,06153
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g