甲酸乙酯 98+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 蚁酸乙酯
150670010 150670025 150675000
ACRO150670010EA 0 CNY
ACRO150670010 ACRO150670025 ACRO150675000
甲酸乙酯 98+%, pure
甲酸乙酯
分子式: C₃H₆O₂
沸点: 54 °C (760 mmHg)
溶点: –80 °C
密度: 0,917 g/cm³
闪点: –20 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003294
CAS号: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN号: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %