正己酸乙酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 羊油酸乙酯, 己酸乙酯
164990050 164995000
ACRO164990050EA 0 CNY
ACRO164990050 ACRO164995000
正己酸乙酯 99+%
正己酸乙酯
分子式: C₈H₁₆O₂
分子量: 144.21 g/mol
沸点: 168 °C (760 mmHg)
溶点: 67 °C
密度: 0.869 g/cm³
闪点: 54 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009511
CAS号: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN号: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03812
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.867 to 0.871 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g