丁酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
414140050 414141000 414142500
ACRO414140050EA 0 CNY
ACRO414140050 ACRO414141000 ACRO414142500
丁酸甲酯 99%
丁酸甲酯
分子式: C₅H₁₀O₂
分子量: 102.13 g/mol
沸点: 102 °C
溶点: –84 °C
密度: 0.897 g/cm³
闪点: 12 °C
MDL编号: MFCD00009391
CAS号: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN号: 1237
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06062
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.893 to 0.899 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g