丁酸丁酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Butyric acid butyl ester
259590010 259590050 259591000
ACRO259590010EA 0 CNY
ACRO259590010 ACRO259590050 ACRO259591000
丁酸丁酯 98%
丁酸丁酯
分子式: C₈H₁₆O₂
分子量: 144.21 g/mol
沸点: 166
溶点: –92 °C
密度: 0.8675 g/cm³
闪点: 49 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009450
CAS号: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN号: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01555
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.866 to 0.869
Acid value ≤1 mg KOH/g