对乙酰氨基苯酚 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 扑热息痛, N-(4-羟基苯基)乙酰胺, N-乙酰对氨基酚, 醋氨酚, 4-乙酰胺基苯酚
102330010 102330050 102332500
ACRO102330010EA 0 CNY
ACRO102330010 ACRO102330050 ACRO102332500
对乙酰氨基苯酚 98%
对乙酰氨基苯酚
分子式: C₈H₉NO₂
分子量: 151.16 g/mol
沸点: 388
溶点: 168…172 °C
密度: 1.293 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002328
CAS号: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥97.5 %
Gel strength 500 to 1000 g/cm² (1.5 % at 20 °C)
Ash ≤6 %
Microbial contamination Absent (Salmonella)
pH 5.7 to 7.5 (1.5 % in water)