尿素 95, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 碳酰胺, 碳酰二胺
VWRC28876.298EA 520 CNY
VWRC28876.298 VWRC28876.367 VWRC28876.460
尿素 95, GPR RECTAPUR®
尿素
分子式: NH₂CONH₂
分子量: 60.06 g/mol
沸点: 197
溶点: 132.7 °C
密度: 1.34 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008022
CAS号: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 95 %
Melting point 132 - 135 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm