甲酰胺 99, high_purity
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 氨基甲醛, C1 酰胺
VWRC0314-500MLEA 1241 CNY
VWRC0314-500ML VWRC0314-950ML
甲酰胺 99, high_purity
甲酰胺
Ideal for denaturing nucleic acids in hybridisation and DNA sequencing procedures.
分子式: HCONH₂
分子量: 45.04 g/mol
沸点: 210 °C (1013 hPa)
溶点: 2 °C
密度: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
闪点: 79
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007941
CAS号: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Abs.@280 nm ≤0.1
Conductivity ≤350 umhos
Copper <0.0001%
Freezing Range 1 – 3 °C
Iron ≤0.0005%
Lead <0.0001%
Purity >99%
Zinc <0.0001%