N,N-二甲基甲酰胺, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.8%
供应商: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
VWRC83675.230EA 1487 CNY
VWRC83675.230 VWRC83675.290
N,N-二甲基甲酰胺, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.8%
N,N-二甲基甲酰胺
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
分子式: HCON(CH₃)₂
沸点: 153 °C (1013 hPa)
溶点: –60,5 °C
密度: 0,949 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003284
CAS号: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN号: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %