N,N-二甲基甲酰胺 ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: DMF
VWRC23470.293EA 342 CNY
VWRC23470.293 VWRC23470.327 VWRC23470.442
N,N-二甲基甲酰胺 ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
N,N-二甲基甲酰胺
分子式: HCON(CH₃)₂
分子量: 73.09 g/mol
沸点: 153
溶点: –60,5 °C
密度: 0.949 g/cm³ (20 °C)
闪点: 57.5 °C (DIN 51755) (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003284
CAS号: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN号: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.5 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.00025 meq/g
Alkalinity Max. 0.003 meq/g
Boiling point 152 - 155 °C
Density (20/4) 0.940 - 0.950
Refractive index (20°C) 1.429 - 1.431
Evaporation residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %