N,N-二甲基甲酰胺 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC23469.298EA
356
CNY
VWRC23469.298
VWRC23469.367
N,N-二甲基甲酰胺 ≥98%, TECHNICAL
N,N-二甲基甲酰胺
分子式:
HCON(CH₃)₂ 沸点: 153 °C (1013 hPa) 溶点: –60,5 °C 密度: 0,949 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003284 CAS号: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN号: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.429 - 1.431 |