N,N-二甲基甲酰胺 99,8 ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DMF
423640010 423640250 423645000 423640100
ACRO423640010EA 0 CNY
ACRO423640010 ACRO423640250 ACRO423645000 ACRO423640100
N,N-二甲基甲酰胺 99,8 ACS
N,N-二甲基甲酰胺
分子式: HCON(CH₃)₂
分子量: 73.09 g/mol
沸点: 153 °C (760 mmHg)
溶点: –61 °C
密度: 0.945 g/cm³
闪点: 58 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003284
CAS号: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN号: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 % (coulometric)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g
Titrable base ≤0.003 meq/g