N,N-二甲基甲酰胺, dry_extra over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DMF
348430010 348430025 348431000 348435000
ACRO348430010EA 0 CNY
ACRO348430010 ACRO348430025 ACRO348431000 ACRO348435000
N,N-二甲基甲酰胺, dry_extra over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
N,N-二甲基甲酰胺
分子式: HCON(CH₃)₂
分子量: 73.09 g/mol
沸点: 153 °C (760 mmHg)
溶点: –61 °C
密度: 0.945 g/cm³
闪点: 58 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003284
CAS号: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN号: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %