N,N-二甲基甲酰胺 99.5% HPLC
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DMF
279600010
279600025
ACRO279600010EA
0
CNY
ACRO279600010
ACRO279600025
N,N-二甲基甲酰胺 99.5% HPLC
N,N-二甲基甲酰胺
分子式:
HCON(CH₃)₂ 分子量: 73.09 g/mol 沸点: 153 溶点: –61 °C 密度: 0.945 g/cm³ 闪点: 58 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003284 CAS号: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN号: 2265 ADR: 3 III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.001 meq/g |