N,N-二甲基甲酰胺 99.8% Spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DMF
167790025 167795000 167790010
ACRO167790025EA 0 CNY
ACRO167790025 ACRO167795000 ACRO167790010
N,N-二甲基甲酰胺 99.8% Spectroscopy
N,N-二甲基甲酰胺
分子式: HCON(CH₃)₂
分子量: 73.09 g/mol
沸点: 153
溶点: –61 °C
密度: 0.945 g/cm³
闪点: 58 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003284
CAS号: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN号: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0015 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.001 meq/g