N,N-二甲基乙酰胺 99.8+% for HPLC
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
390670010 390670025
ACRO390670010EA 0 CNY
ACRO390670010 ACRO390670025
N,N-二甲基乙酰胺 99.8+% for HPLC
N,N-二甲基乙酰胺
分子式: CH₃CON(CH₃)₂
沸点: 164…166 °C (760 mmHg)
溶点: –20 °C
密度: 0,937 g/cm³
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008686
CAS号: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.80 %
UV at 310 nm A: ≤0.046
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.003 meq/g