N,N-二甲基乙酰胺 99.5%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
378710010 378710025
ACRO378710010EA 0 CNY
ACRO378710010 ACRO378710025
N,N-二甲基乙酰胺 99.5%, extra pure
N,N-二甲基乙酰胺
分子式: CH₃CON(CH₃)₂
沸点: 164…166 °C (760 mmHg)
溶点: –20 °C
密度: 0,937 g/cm³
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008686
CAS号: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.1 %