乙酰氯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
219470250 219472500
ACRO219470250EA 0 CNY
ACRO219470250 ACRO219472500
乙酰氯 99+%
乙酰氯
分子式: C₂H₃ClO
分子量: 78.5 g/mol
沸点: 51 °C (760 mmHg)
溶点: –112 °C
密度: 1.1 g/cm³
闪点: 4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000719
CAS号: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN号: 1717
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00087
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3875 to 1.3895 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl 99.0 to 101.0 %