乙酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
151270010 151270025
ACRO151270010EA 0 CNY
ACRO151270010 ACRO151270025
乙酰氯 98%
乙酰氯
分子式: C₂H₃ClO
沸点: 50,9 °C (1013 hPa)
溶点: –112 °C
密度: 1,1 g/cm³
闪点: 4 °C
MDL编号: MFCD00000719
CAS号: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN号: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00087
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA