乙酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
151270010
151270025
ACRO151270010EA
0
CNY
ACRO151270010
ACRO151270025
乙酰氯 98%
乙酰氯
分子式:
C₂H₃ClO 沸点: 50,9 °C (1013 hPa) 溶点: –112 °C 密度: 1,1 g/cm³ 闪点: 4 °C |
MDL编号:
MFCD00000719 CAS号: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN号: 1717 ADR: 3,II Merck Index: 13,00087 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |