丁酰氯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
149210010 149212500
ACRO149210010EA 0 CNY
ACRO149210010 ACRO149212500
丁酰氯 99%
丁酰氯
分子式: C₄H₇ClO
分子量: 106.55 g/mol
沸点: 102 °C (760 mmHg)
溶点: –89 °C
密度: 1.018 g/cm³
闪点: 18 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000752
CAS号: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN号: 2353
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01598
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4112 to 1.4132 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Titration RCOOH ≤2 %