乙酰丙酮铝 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Al(acac)3, 2,4-乙酰丙酮铝
196970050 196971000
ACRO196970050EA 0 CNY
ACRO196970050 ACRO196971000
乙酰丙酮铝 97%
乙酰丙酮铝
分子式: C₁₅H₂₁AlO₆
分子量: 324.31 g/mol
沸点: 315
溶点: 190…195 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000013
CAS号: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN号: 3467
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
Titration Complexometric ≥96.0 %