4,4-二甲氧基-2-丁酮 92%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
292332500 292330010
ACRO292332500EA 0 CNY
ACRO292332500 ACRO292330010
4,4-二甲氧基-2-丁酮 92%
4,4-二甲氧基-2-丁酮
分子式: C₆H₁₂O₃
沸点: 178 °C (1013 hPa)
溶点: –82 °C
密度: 0,99 g/cm³
闪点: 49 °C
MDL编号: MFCD00008789
CAS号: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %