丙酮醛缩二甲醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 丙酮醛二甲基乙缩醛, 丙酮醛二甲缩醛, 1,1-二甲氧基丙酮
173801000 173805000
ACRO173801000EA 0 CNY
ACRO173801000 ACRO173805000
丙酮醛缩二甲醇 98%
丙酮醛缩二甲醇
分子式: C₅H₁₀O₃
沸点: 143 °C (1013 hPa)
溶点: –57 °C
密度: 1 g/cm³
闪点: 37 °C
MDL编号: MFCD00008758
CAS号: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN号: 1224
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %