丙酮酸钠 ≥99%, Reagent Grade
供应商: VWR Chemicals
Synonyms:
乙酰甲酸, 2-氧代丙酸, α-酮基丙酸
VWRC0342-1KGEA
2248
CNY
VWRC0342-1KG
VWRC0342-100G
VWRC0342-250G
丙酮酸钠 ≥99%, Reagent Grade
丙酮酸钠
分子式:
CH₃COCOONa 分子量: 110.04 g/mol 溶点: 220…230 °C 密度: 1.718 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002586 CAS号: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |
产品技术规格
Free Acid | ≤1 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.01% |
Water Content | <1% |
Purity | ≥99% |