焦碳酸二乙酯 97%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 重碳酸二乙酯, DEP, 焦炭酸二乙酯, 氧二甲酸二乙酯, DEPC
170250050 170250250 170251000
ACRO170250050EA 0 CNY
ACRO170250050 ACRO170250250 ACRO170251000
焦碳酸二乙酯 97%, pure
焦碳酸二乙酯
分子式: O(COOC₂H₅)₂
沸点: 93…94 °C (18 mmHg)
密度: 1,1175 g/cm³
闪点: 69 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009106
CAS号: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Specific gravity (20/4°C) 1.11 to 1.25
Titration excess NaOH ≥96.0 %