二碳酸二叔丁酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 焦碳酸二叔丁酯
189771000 189775000
ACRO189771000EA 0 CNY
ACRO189771000 ACRO189775000
二碳酸二叔丁酯 97%
二碳酸二叔丁酯
分子式: C₁₀H₁₈O₅
分子量: 218.25 g/mol
沸点: 56…57 °C (.5 mmHg)
溶点: 22…24 °C
密度: 1.02 g/cm³
闪点: 37 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008805
CAS号: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN号: 2930
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %