癸二腈 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,8-亚辛基二氰化物, Decanedinitrile
419250250 419251000
ACRO419250250EA 0 CNY
ACRO419250250 ACRO419251000
癸二腈 98%
癸二腈
分子式: C₁₀H₁₆N₂
分子量: 164.25 g/mol
沸点: 332
溶点: 7 °C
密度: 0.91 g/cm³
闪点: >110 °C
MDL编号: MFCD00019900
CAS号: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN号: 3276
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %