对氯乙酰苯胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-氯乙酰苯胺
169950050 169950500
ACRO169950050EA 0 CNY
ACRO169950050 ACRO169950500
对氯乙酰苯胺 97%
对氯乙酰苯胺
分子式: C₈H₈ClNO
分子量: 169.61 g/mol
沸点: 333 °C (760 mmHg)
溶点: 177…181 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000612
CAS号: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128
现在订购
产品技术规格
Appearance White to grey-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
HPLC ≥96.0 %