三氯乙酰胺 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2,2,2-Trichloroacetamide
202920250 202921000
ACRO202920250EA 0 CNY
ACRO202920250 ACRO202921000
三氯乙酰胺 98+%
三氯乙酰胺
分子式: C₂H₂Cl₃NO
沸点: 238…240 °C (760 mmHg)
溶点: 139…143 °C
密度: 1,82 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008009
CAS号: 594-65-0
EINECS: 209-849-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 143 °C
HPLC ≥98.0 %