2-溴乙醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 亚乙基溴醇
106920050 106921000 106922500
ACRO106920050EA 0 CNY
ACRO106920050 ACRO106921000 ACRO106922500
2-溴乙醇 97%
2-溴乙醇
分子式: BrH₂CCH₂OH
分子量: 124.97 g/mol
沸点: 149…150 °C (750 mmHg)
溶点: –80 °C
密度: 1.76 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002827
CAS号: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN号: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03826
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g