1,3-二溴-2-丙醇 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
406541000 406540250
ACRO406541000EA 0 CNY
ACRO406541000 ACRO406540250
1,3-二溴-2-丙醇 95%
1,3-二溴-2-丙醇
分子式: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
沸点: 89 °C (1013 hPa)
密度: 2,13 g/cm³
闪点: 46 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000216
CAS号: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN号: 1987
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %