二氟溴乙酸乙酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
305800050
ACRO305800050EA 0 CNY
ACRO305800050
二氟溴乙酸乙酯 98%
二氟溴乙酸乙酯
分子式: BrF₂CCOOCH₂CH₃
沸点: 112 °C (760 mmHg)
密度: 1,583 g/cm³
闪点: 21 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00042069
CAS号: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %