6-溴己酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 6-溴代己酸
165670250 165671000
ACRO165670250EA 0 CNY
ACRO165670250 ACRO165671000
6-溴己酸 98%
6-溴己酸
分子式: BrH₂C(CH₂)₄COOH
分子量: 195.06 g/mol
沸点: 165…170 °C (20 mmHg)
溶点: 32…35 °C
闪点: 67 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004422
CAS号: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light orange Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %