11-溴十一酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
423160250 423161000
ACRO423160250EA 0 CNY
ACRO423160250 ACRO423161000
11-溴十一酸 98%
11-溴十一酸
分子式: BrH₂C(CH₂)₉COOH
沸点: 173…174 °C (2 mmHg)
溶点: 48…51 °C
密度: 1,24 g/cm³ (20 °C)
闪点: 113 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002732
CAS号: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)