溴乙酰溴 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
106601000
106605000
ACRO106601000EA
0
CNY
ACRO106601000
ACRO106605000
溴乙酰溴 98%
溴乙酰溴
分子式:
BrCH₂COOBr 分子量: 201.85 g/mol 沸点: 148 密度: 2.31 g/cm³ 闪点: >105 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00000115 CAS号: 598-21-0 EINECS: 209-923-5 UN号: 2513 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |