亚油酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
|
Synonyms:
顺-9,顺-12-十八碳二烯酸
215040050
215040250
ACRO215040050EA
0
CNY
ACRO215040050
ACRO215040250
亚油酸 99%
亚油酸
分子式:
C₁₈H₃₂O₂ 分子量: 280.45 g/mol 沸点: 229…230 °C (16 mmHg) 溶点: –5 °C 密度: 0.9 g/cm³ 闪点: >112 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00064241 CAS号: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |