亚油酸甲酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
(Z,Z)-9,12-十八烷二烯酸甲酯, 十八烷二烯酸甲酯
L0078-25ML
L0078-500ML
TCIAL0078-25MLEA
0
CNY
TCIAL0078-25ML
TCIAL0078-500ML
亚油酸甲酯 ≥95.0% (by GC)
亚油酸甲酯
分子式:
C₁₉H₃₄O₂ 沸点: 346°C 溶点: -35°C 密度: 0,89 g/cm³ (20 °C) 闪点: 200°C |
MDL编号:
MFCD00009534 CAS号: 112-63-0 EINECS: 203-993-0 Merck Index: 14,06095 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |