(S)-(-)-α-甲基苄胺 99+%, (99% ee)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(-)-1-苯乙胺
151830250 151831000
ACRO151830250EA 0 CNY
ACRO151830250 ACRO151831000
(S)-(-)-α-甲基苄胺 99+%, (99% ee)
(S)-(-)-α-甲基苄胺
分子式: C₈H₁₁N
分子量: 121.18 g/mol
沸点: 187…189 °C (760 mmHg)
溶点: –10 °C
密度: 0.94 g/cm³
闪点: 71 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064406
CAS号: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN号: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06106
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation -39° to -41° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥98.0 %