(R)-(+)-α-甲基苄胺 99+%, (99% ee)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-1-苯乙胺
151820250 151821000
ACRO151820250EA 0 CNY
ACRO151820250 ACRO151821000
(R)-(+)-α-甲基苄胺 99+%, (99% ee)
(R)-(+)-α-甲基苄胺
分子式: C₈H₁₁N
分子量: 121.18 g/mol
沸点: 184…186 °C (760 mmHg)
溶点: –10 °C
密度: 0.95 g/cm³
闪点: 75 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064405
CAS号: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN号: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06106
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) +37° (neat), (20°C, 589 nm) typically +39°
Titration with HClO4 ≥98.0 %